Print…
2,5-Dimethoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fornecedor: TCI
Atenção
D3522-1G D3522-5G
TCIAD3522-1GEA 20 EUR
TCIAD3522-1G TCIAD3522-5G
2,5-Dimethoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2,5-Dimethoxyphenylboronic acid
Fórmula: C₈H₁₁BO₄
Ponto de Fusão: 97°C
Número MDL : MFCD01318181
Número CAS: 107099-99-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e4decd6acd42d7369eec9c03c923bc8684d5755b&vid=e4decd6acd42d7369eec9c03c923bc8684d5755b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 110.0 %