Print…
4-Nitrophenyl isocyanate ≥98.0% (por GC) (contains varying amounts of polymers)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-Isocyanato-4-nitrobenzene
I0129-25G I0129-5G
TCIAI0129-25GEA 203 EUR
TCIAI0129-25G TCIAI0129-5G
4-Nitrophenyl isocyanate ≥98.0% (por GC) (contains varying amounts of polymers)
4-Nitrophenyl isocyanate
Fórmula: C₇H₄N₂O₃
Peso Molecular: 164.12 g/mol
Ponto de ebulição: 162°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007306
Número CAS: 100-28-7
EINECS: 202-836-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8b2b544ad6f92acab8be70fe03ef92bdd47728e&vid=d8b2b544ad6f92acab8be70fe03ef92bdd47728e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C