Print…
1-Heptanossulfanato de sódico ≥98.0% (por análise titulométrica) para cromatografia de par iônico
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Sodium heptane-1-sulphonate, Sodium 1-heptanesulphonate
I0345-100G I0345-25G I0345-5G
TCIAI0345-100GEA 250 EUR
TCIAI0345-100G TCIAI0345-25G TCIAI0345-5G
1-Heptanossulfanato de sódico ≥98.0% (por análise titulométrica) para cromatografia de par iônico
1-Heptanesulphonic acid sodium salt
Fórmula: H₃C(CH₂)₅CH₂SO₃Na
Peso Molecular: 202.25 g/mol
Ponto de Fusão: 300
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007543
Número CAS: 22767-50-6
EINECS: 245-210-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5f8712ae7500f81700dae7a1c7f8f4e40eed2fcd&vid=dc8c883888b9eee8b7e5384ad3393125028f1d8e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Absorbance (210nm) max. 0.400
Absorbance (230nm) max. 0.050
Absorbance (254nm) max. 0.040