Print…
1-Dodecansulphonic acid sodium salt ≥98.0% (por análise titulométrica) para cromatografia de par iônico
Fornecedor: TCI
I0350-25G I0350-5G
TCIAI0350-25GEA 145 EUR
TCIAI0350-25G TCIAI0350-5G
1-Dodecansulphonic acid sodium salt ≥98.0% (por análise titulométrica) para cromatografia de par iônico
1-Dodecansulphonic acid sodium salt
Fórmula: C₁₂H₂₅NaO₃S
Ponto de Fusão: 300 °C
Densidade: 1,218 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007527
Número CAS: 2386-53-0
EINECS: 219-200-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e3b0bfbba38897b12a020550698673d3a383ae71&vid=f2a67063561b1cefd87061c26d3fc323c4c28875&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Absorbance (210nm) max. 0.100
Absorbance (230nm) max. 0.030
Absorbance (254nm) max. 0.010