Print…
1-Dodecansulphonic acid sodium salt ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
D1222-25G D1222-5G
TCIAD1222-25GEA 134 EUR
TCIAD1222-25G TCIAD1222-5G
1-Dodecansulphonic acid sodium salt ≥98.0% (por análise titulométrica)
1-Dodecansulphonic acid sodium salt
Fórmula: C₁₂H₂₅NaO₃S
Ponto de Fusão: 300 °C
Densidade: 1,218 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007527
Número CAS: 2386-53-0
EINECS: 219-200-6
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency