Print…
Etilenodiamina, anidro ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
E0077-25ML E0077-500ML
TCIAE0077-25MLEA 16 EUR
TCIAE0077-25ML TCIAE0077-500ML
Etilenodiamina, anidro ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Etilenodiamina
Fórmula: C₂H₈N₂
Ponto de ebulição: 116°C
Ponto de Fusão: 8,5 °C
Densidade: 0,898 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 34°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008204
Número CAS: 107-15-3
EINECS: 203-468-6
UN: 1604
ADR: 8,II
Merck Index: 14,03795
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a78a3d2881080e64b9f8dbac699424e45f606ec5&vid=3c52aee6bb207c4f1f21dffe598634973a08861f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %