Print…
Reagente de Cleland ≥98.0% (por análise titulométrica) para eletroforese
Fornecedor: TCI
Atenção
D3647-1G D3647-5G
TCIAD3647-1GEA 42 EUR
TCIAD3647-1G TCIAD3647-5G
Reagente de Cleland ≥98.0% (por análise titulométrica) para eletroforese
Reagente de Cleland
Fórmula: C₄H₁₀O₂S₂
Ponto de ebulição: 130°C
Ponto de Fusão: 42…44 °C
Ponto de Inflamação: ≥ 110 °C ()
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00004877
Número CAS: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7
Merck Index: 14,03376
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d3972330e17cd18d000b14e4e871b4189c0a59bb&vid=012512492f94776a2f94c72c997dbde60b137106&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C
Functionality test to pass test