Print…
(1-Propyl)triphenylphosphonium bromide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Triphenyl(propyl)phosphonium bromide, Triphenylpropylphosphonium bromide
P1200-25G P1200-500G
TCIAP1200-25GEA 25 EUR
TCIAP1200-25G TCIAP1200-500G
(1-Propyl)triphenylphosphonium bromide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
(1-Propyl)triphenylphosphonium bromide
Fórmula: C₂₁H₂₂BrP
Peso Molecular: 385.28 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011843
Número CAS: 6228-47-3
EINECS: 228-330-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ba9e20dab87d0ea3e20a819c4234575860c538a&vid=7ba9e20dab87d0ea3e20a819c4234575860c538a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 237.0 to 241.0 deg-C