Print…
1-Phenyl-1-octadecanone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
O0185-25G O0185-5G
TCIAO0185-25GEA 173 EUR
TCIAO0185-25G TCIAO0185-5G
1-Phenyl-1-octadecanone ≥98.0% (por GC)
1-Phenyl-1-octadecanone
Fórmula: C₆H₅C(O)(CH₂)₁₆CH₃
Ponto de ebulição: 243°C
Número MDL : MFCD00010700
Número CAS: 6786-36-3
EINECS: 229-850-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a88aa57bfca5e1816877b435b5645a94c8bd7ae9&vid=a88aa57bfca5e1816877b435b5645a94c8bd7ae9&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 62.0 to 67.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency