Print…
Hidróxido de tetrametilamónio 10% water
Fornecedor: TCI
Perigo
T0138-25ML T0138-500ML T0138-100ML
TCIAT0138-25MLEA 18 EUR
TCIAT0138-25ML TCIAT0138-500ML TCIAT0138-100ML
Hidróxido de tetrametilamónio 10% water
Hidróxido de tetrametilamónio
Fórmula: C₄H₁₃NO
Peso Molecular: 91.15 g/mol
Densidade: 1.016
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008280
Número CAS: 75-59-2
EINECS: 200-882-9
UN: 1835
ADR: 8 II
Merck Index: 14,09224
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c995cdbad5279cf8f8fe6dba9fac2429eed1f9d9&vid=e8a578d1a23b1c22d6eca40cbe634af315f64dfa&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 10.0 to 11.0 w/w%
Ignition residue (Sulfate) max. 0.1 %
Chloride max. 0.01 %