Print…
Titanium(IV) butanolate
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Titanium (IV) butoxide, Titanium tetrabutanolate, Tetra-n-butyl orthotitanate, Titanium (IV) n-butoxide
B0742-25G B0742-500G
TCIAB0742-25GEA 17 EUR
TCIAB0742-25G TCIAB0742-500G
Titanium(IV) butanolate
Titanium(IV) butanolate
Fórmula: C₁₆H₃₆O₄Ti
Peso Molecular: 340.34 g/mol
Ponto de ebulição: 310
Ponto de Fusão: -55
Ponto de Inflamação: 46°C
Número MDL : MFCD00009433
Número CAS: 5593-70-4
EINECS: 227-006-8
UN: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=51643979ff74e929fd24a23769e2908f61470110&vid=51643979ff74e929fd24a23769e2908f61470110&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Ignition residue 23.2 to 24.5 %