Phenyltrimethoxysilane ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
P0857-25ML
P0857-500ML
P0857-100ML
TCIAP0857-25MLEA
16
EUR
TCIAP0857-25ML
TCIAP0857-500ML
TCIAP0857-100ML
Phenyltrimethoxysilane ≥98.0% (por GC)
Phenyltrimethoxysilane
Fórmula:
C₉H₁₄O₃Si Ponto de ebulição: 131°C Densidade: 1,064 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 94°C |
Número MDL :
MFCD00025689 Número CAS: 2996-92-1 EINECS: 221-066-9 |
|
Especificações dos Resultados do Teste
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...