Print…
trans-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid (trans-) ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
H0267-25G H0267-250G
TCIAH0267-25GEA 29 EUR
TCIAH0267-25G TCIAH0267-250G
trans-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid (trans-) ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
trans-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid
Fórmula: C₁₀H₁₀O₄
Número MDL : MFCD00004400
Número CAS: 537-98-4
EINECS: 208-679-7
Merck Index: 14,04062
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae993d71ee667d1ec3af9a9d46232c6cbb7ec555&vid=ded668a7829decfcb5a7f6eb9635de9475ee6dde&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 171.0 to 175.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency