Print…
2,4-Dimethoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fornecedor: TCI
Atenção
D3521-1G D3521-5G
TCIAD3521-1GEA 21 EUR
TCIAD3521-1G TCIAD3521-5G
2,4-Dimethoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2,4-Dimethoxyphenylboronic acid
Fórmula: C₈H₁₁BO₄
Ponto de Fusão: 105°C
Número MDL : MFCD01074590
Número CAS: 133730-34-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8181efd617f47f44527e4d6b04340d815464d7c5&vid=8181efd617f47f44527e4d6b04340d815464d7c5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Dark green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 111.0 %