Print…
4-Ethylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fornecedor: TCI
Atenção
E0720-25G E0720-5G
TCIAE0720-25GEA 134 EUR
TCIAE0720-25G TCIAE0720-5G
4-Ethylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-Ethylphenylboronic acid
Fórmula: C₈H₁₁BO₂
Densidade: 1,125 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00859377
Número CAS: 63139-21-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a90044ca8c78de716474d63d906cb1c3e3da9fd&vid=9a90044ca8c78de716474d63d906cb1c3e3da9fd&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 114.0 %