Print…
Imidazol ≥99.0% (por GC, análise de titulação) para tampão
Fornecedor: TCI
Perigo
I0288-25G I0288-500G I0288-100G
TCIAI0288-25GEA 178 EUR
TCIAI0288-25G TCIAI0288-500G TCIAI0288-100G
Imidazol ≥99.0% (por GC, análise de titulação) para tampão
Imidazole
Fórmula: C₃H₄N₂
Ponto de ebulição: 256°C
Ponto de Fusão: 89…90 °C
Densidade: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 135 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005183
Número CAS: 288-32-4
EINECS: 206-019-2
UN: 2923
ADR: 8,III
Merck Index: 14,04912
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea5798efeb4994381f38b277e69ed3e78f73b8a5&vid=d3a9cb8feb6ffd7cc8b0d8bceb34c9fbc1960d10&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 88.0 to 91.0 deg-C
pH 9.5 to 10.7