Print…
2,3-Dimethyl-1,3-butadiene ≥98.0% (por GC) estabilizado
Fornecedor: TCI
Perigo
Estabilização: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
D1148-10ML D1148-25ML
TCIAD1148-10MLEA 40 EUR
TCIAD1148-10ML TCIAD1148-25ML
2,3-Dimethyl-1,3-butadiene ≥98.0% (por GC) estabilizado
2,3-Dimethyl-1,3-butadiene
Fórmula: C₆H₁₀
Ponto de ebulição: 69 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –76 °C
Densidade: 0,7261 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: -1°C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00008595
Número CAS: 513-81-5
EINECS: 208-172-0
UN: 3295
ADR: 3,II
Merck Index: 14,03238
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %