Dibutyl sulphate ≥96.0% (por GC) agente alquilante
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
Sinônimos:
Di-n-butylsulphate
D1633-25G
D1633-500G
TCIAD1633-25GEA
23
EUR
TCIAD1633-25G
TCIAD1633-500G
Dibutyl sulphate ≥96.0% (por GC) agente alquilante
Dibutyl sulphate
Fórmula:
C₈H₁₈O₄S Peso Molecular: 210.29 g/mol Ponto de ebulição: 141°C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00059420 Número CAS: 625-22-9 UN: 2810 ADR: 6.1 III |
|
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |