1-Butanesulphonic acid sodium salt ≥98.0% (por análise titulométrica) para cromatografia de par iônico
Fornecedor: TCI
I0342-25G
I0342-5G
TCIAI0342-25GEA
133
EUR
TCIAI0342-25G
TCIAI0342-5G
1-Butanesulphonic acid sodium salt ≥98.0% (por análise titulométrica) para cromatografia de par iônico
1-Butanesulphonic acid sodium salt
Fórmula:
C₄H₉NaO₃S Ponto de Fusão: > 300 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007540 Número CAS: 2386-54-1 EINECS: 219-201-1 |
|
Appearance | White powder to crystal |
Purity (Ion exchange titration) | min. 98.0 % |
Absorbance (210nm) | max. 1.000 |
Absorbance (230nm) | max. 0.300 |
Absorbance (254nm) | max. 0.130 |