Print…
1-Butanesulphonic acid sodium salt ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
B0379-25G B0379-500G
TCIAB0379-25GEA 68 EUR
TCIAB0379-25G TCIAB0379-500G
1-Butanesulphonic acid sodium salt ≥98.0% (por análise titulométrica)
1-Butanesulphonic acid sodium salt
Fórmula: C₄H₉NaO₃S
Ponto de Fusão: > 300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007540
Número CAS: 2386-54-1
EINECS: 219-201-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=76d9ed426bfb187d352cd2da24404f6ddfd9fa42&vid=76d9ed426bfb187d352cd2da24404f6ddfd9fa42&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency