Print…
2-Mercaptoetanol ≥99.0% (por GC) para eletroforese
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2-Hydroxyethyl mercaptan, β-Mercaptoethanol
M1948-25G M1948-5G
TCIAM1948-25GEA 29 EUR
TCIAM1948-25G TCIAM1948-5G
2-Mercaptoetanol ≥99.0% (por GC) para eletroforese
2-Mercaptoetanol
Fórmula: HSCH₂CH₂OH
Peso Molecular: 78.14 g/mol
Ponto de ebulição: 158°C
Ponto de Fusão: –100°C
Ponto de Inflamação: 74°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004890
Número CAS: 60-24-2
EINECS: 200-464-6
UN: 2966
ADR: 6.1 II
Merck Index: 14,05869
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9bc34059936db0aeb8f2132e89a4c810b1b642d6&vid=8ac36b8922693d83965d30d9e71e4a80d37e34d8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Refractive index n20/D 1.5000 to 1.5040
Functionality test to pass test