Print…
(±)-1-Feniletanol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: (±)-sec-Phenethyl alcohol, Styrene alcohol, (±)-α-Methylbenzyl alcohol, (±)-1-Phenylethyl alcohol, 1-Phenylethanol, Methyl phenyl carbinol, α-Methylbenzyl alcohol, Styrallyl alcohol
M0163-25ML M0163-500ML
TCIAM0163-25MLEA 23 EUR
TCIAM0163-25ML TCIAM0163-500ML
(±)-1-Feniletanol ≥98.0% (por GC)
(±)-1-Feniletanol
Fórmula: C₆H₅CH(OH)CH₃
Peso Molecular: 122.17 g/mol
Ponto de ebulição: 205°C
Ponto de Fusão: 20
Ponto de Inflamação: 94°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004508
Número CAS: 98-85-1
EINECS: 202-707-1
UN: 2937
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b7a48732b0152ae5ce883ef49494a91b3fad9e0f&vid=b7a48732b0152ae5ce883ef49494a91b3fad9e0f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %