Print…
Titanium(IV) isopropoxide
Fornecedor: TCI
Atenção
T0133-25G T0133-500G
TCIAT0133-25GEA 17 EUR
TCIAT0133-25G TCIAT0133-500G
Titanium(IV) isopropoxide
Titanium(IV) isopropoxide
Fórmula: C₁₂H₂₈O₄Ti
Ponto de ebulição: 220°C
Ponto de Fusão: 18…20 °C
Densidade: 0,9711 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 46°C
Número MDL : MFCD00008871
Número CAS: 546-68-9
EINECS: 208-909-6
UN: 2413
ADR: 3,III
Merck Index: 14,09480
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3f39390a76ea306ec2c3fa09dd1fb364192d099&vid=a3f39390a76ea306ec2c3fa09dd1fb364192d099&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Ignition residue 27.3 to 28.6 %