Print…
N,N-Dietil-m-toluidina ≥99.0% (por GC) para pesquisa bioquímica
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Diethylaminotoluene, N,N-Diethyl-3-methylaniline, DMT
D3868-1G D3868-5G
TCIAD3868-1GEA 16 EUR
TCIAD3868-1G TCIAD3868-5G
N,N-Dietil-m-toluidina ≥99.0% (por GC) para pesquisa bioquímica
N,N-Dietil-m-toluidina
Fórmula: C₁₁H₁₇N
Ponto de ebulição: 107°C
Densidade: 0,9051 g/cm³ (15 °C)
Ponto de Inflamação: 104°C
Número MDL : MFCD00035795
Número CAS: 91-67-8
EINECS: 202-089-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c5b9fcd7d1be5dc1b9da609363e3ab25a4b3e934&vid=43ad54a64295d94b844036dfb169f4c6eb039a4f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Refractive index n20/D 1.5350 to 1.5380
Hydrogendioxide detection test (Peroxidase method) to pass test