Print…
Octanoyl chloride ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
O0039-25ML O0039-500ML O0039-100ML
TCIAO0039-25MLEA 20 EUR
TCIAO0039-25ML TCIAO0039-500ML TCIAO0039-100ML
Octanoyl chloride ≥99.0% (por GC)
Octanoyl chloride
Fórmula: C₈H₁₅ClO
Peso Molecular: 162.66 g/mol
Ponto de ebulição: 196
Ponto de Fusão: -63
Ponto de Inflamação: 85°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000766
Número CAS: 111-64-8
EINECS: 203-891-6
UN: 3265
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba03a51a0a5dd7eb42982f69c1db396de0701063&vid=ba03a51a0a5dd7eb42982f69c1db396de0701063&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Argentmetric Titration) 98.0 to 102.0 %