Print…
Dichloro(phenyl)phosphine ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: P,P-Dichlorophenylphosphine, Phenyldichlorophosphine
P0207-25ML P0207-500ML
TCIAP0207-25MLEA 16 EUR
TCIAP0207-25ML TCIAP0207-500ML
Dichloro(phenyl)phosphine ≥98.0% (por análise titulométrica)
Dichloro(phenyl)phosphine
Fórmula: C₆H₅Cl₂P
Peso Molecular: 178.98 g/mol
Ponto de ebulição: 59°C
Ponto de Fusão: -51
Ponto de Inflamação: 102°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000528
Número CAS: 644-97-3
EINECS: 211-425-8
UN: 2798
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c5cd3518e40314e6cc6bf7449dcdba0ff1830b8&vid=8c5cd3518e40314e6cc6bf7449dcdba0ff1830b8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %