Print…
Cerium trichloride, anidro ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
C2058-25G C2058-5G
TCIAC2058-25GEA 127 EUR
TCIAC2058-25G TCIAC2058-5G
Cerium trichloride, anidro ≥98.0% (por análise titulométrica)
Cerium trichloride
Fórmula: CeCl₃
Ponto de Fusão: 722°C
Densidade: 3,193 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00010929
Número CAS: 7790-86-5
EINECS: 232-227-8
Merck Index: 14,01997
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1e70dcacd02a8624ee52b868b7fa4184277f608c&vid=9c93632eb6cd5d6e1b1083e5e3d96e411c217b07&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %