Print…
2,3-Dimethoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fornecedor: TCI
Atenção
D3853-5G D3853-1G
TCIAD3853-5GEA 61 EUR
TCIAD3853-5G TCIAD3853-1G
2,3-Dimethoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2,3-Dimethoxyphenylboronic acid
Fórmula: C₈H₁₁BO₄
Ponto de Fusão: 68°C
Número MDL : MFCD02683112
Número CAS: 40972-86-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d2ed3590bd3a126bee80f7ebb5279e3b3772470f&vid=d2ed3590bd3a126bee80f7ebb5279e3b3772470f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 111.0 %