Print…
Forro para luvas, ActivArmr® 78-110
Fornecedor: Ansell
78-110/7 78-110/9
112-0151EA 6.4 EUR
112-0151 112-0152
Forro para luvas, ActivArmr® 78-110
Luvas
Luvas tricotadas resistentes à temperatura e feitas de fibras sintéticas Thermolite® , ideais para manipulação de alimentos não estéreis e secas em condições refrigeradas ou geladas.
  • Fibras especiais de núcleo oco fornecem a melhor barreira de isolamento térmico entre a pele e o ambiente envolvente
  • A eliminação rápida da transpiração através das fibras mantém o calor corporal
  • Design sem costuras para evitar qualquer desconforto ou irritação da pele
  • Lavável a 40 °C com detergentes comuns
  • Ambidextras, punhos elásticos
As luvas podem ser usadas como luvas principais ou como forro de luvas para proteger contra o frio sempre que for necessário.
Certificações: EN 388:2016 (214XA), EN 511 (010), EN 407 (X1XXXX); Cat. II
Aprovadas para contato com alimentos