Print…
Sacos autoclaváveis ​​VWR®, 'Sterilbag' e 'Sterilbag indicador'
Fornecedor: VWR Collection
129-0716EA 124 EUR
129-0716 129-0717 119-0057 119-0048
Sacos autoclaváveis ​​VWR®, 'Sterilbag' e 'Sterilbag indicador'
Sacos Sacos de Eliminação de Resíduos
These bags are ideal for autoclaving polystyrene containers and other items contaminated by pathogenic agents (petri dishes, microtitre plates, pipettes, bottles, tubes, etc). They can be used for realising and preserving sterile conditions. Made of special plastic, red coloured.
  • Resistentes até 134 °C em autoclave
  • Disponíveis com ou sem tira indicadora de esterilização
  • De cor vermelha
  • Instruções impressas no saco