Print…
VWR®, Transportadores para Espécimes Biológicos
Fornecedor: VWR Collection
720-1988EA 152 EUR
720-1988 720-1989
VWR®, Transportadores para Espécimes Biológicos
Transportadores Porta-garrafas
Estes recipientes são indicados para o transporte de amostras biológicas.
  • Pega desdobrável para facilitar o empilhamento de várias unidades
  • Pinos para facilitar o empilhamento e tampa amovível para facilitar a limpeza
  • Logótipo de "Risco biológico" em conformidade com as diretivas em vigor
  • Corpo do contentor gravado com os procedimentos de emergência da OMS em caso de acidente durante o transporte
  • Construção em material leve resistente a choques com vedante especial para garantir a estanqueidade ao ar em conformidade com as normas de segurança
  • Fecho inviolável com cadeado ou vedante
  • Compartimento de arrumação acessível a partir da tampa: pode transportar seringas, tubos vazios, luvas...