Print…
Medidores de bancada de pH/mV/°C, SevenExcellence™ S400
Fornecedor: Mettler - Toledo
30046242 30046240 30046241 30092982
662-1467EA 3180 EUR
662-1467 662-1464 662-1466 662-2000
Medidores de bancada de pH/mV/°C, SevenExcellence™ S400
Medidores electroquímicos Medidores de pH e multi-paramétricos
Estes medidores não só medem o pH e ORP (potencial de redução do oxigénio) com sensores clássicos, como também suportam a medição de pH com tecnologia ISFET. Os instrumentos podem lidar eficazmente com aplicações complexas e com os requisitos muito rigorosos dos mercados regulamentados, bem como com as tarefas de medição de rotina em laboratórios.
  • Display a cores amplo, ecrã tátil fácil de usar e orientação por menus em 10 idiomas
  • Conceito com método flexível (17 métodos predefinidos e 50 métodos definidos pelo utilizador) para uma reprodutibilidade e segurança elevadas
  • Adapta-se a três módulos em qualquer composição e ordem, pode ser expandido em qualquer altura com parâmetros de medição adicionais
  • Segurança acrescida graças à sofisticada gestão de utilizadores e Intelligent Sensor Management (ISM®)
  • As interfaces USB, Ethernet e RS232 permite a ligação de um leitor de código de barras, leitor de impressões digitais, permutador de amostras Rondolino, pen USB ou impressora de rede
  • O braço do elétrodo pode ser manuseado com uma só mão, movendo-o para cima e para baixo para que possa colocar o elétrodo na posição perfeita (uPlace™)
Informações de encomenda: Fornecido com módulos (unidade de expansão de pH/mV, duas unidades de expansão em branco), porta-elétrodos uPlace™, tampa semitransparente, instruções de funcionamento, guia rápido e de instalação, software para PC EasyDirect™ pH, declaração de conformidade e certificado de teste.