Print…
VWR® NITRILE LIGHT, Luvas de nitrilo
Fornecedor: VWR Collection
112-2754EA 14.9 EUR
112-2754 112-2755 112-2756 112-2757
VWR® NITRILE LIGHT, Luvas de nitrilo
Luvas
Luvas leves, ambidextras e duráveis, ideais para o manuseamento de produtos alimentares, tarefas nas áreas de preparação de alimentos e cozinha, aplicações médicas e outras tarefas com riscos complexos. As luvas finas de nitrilo estão isentas de ftalatos, amaciadores e proteínas de látex alergénicas.
  • Não estéreis, sem pó
  • Pontas dos dedos texturizadas e com pouca espessura para uma excelente aderência
  • Dermatologicamente bem toleradas para utilizadores com alergias ao látex
  • Os punhos enrolados minimizam o risco de rasgo
Length: 240 or 300 mm
Thickness: 0,18 mm (double wall)
Colour: Blue
EN 374, EN 455; Cat. III; AQL 1,5
Certificações: EN ISO 374-1 Type B (KTP), EN 374-5 VIRUS, MDR Class I; PPE Cat. III; AQL 1.5
Food contact approved.
Atenção: * Thickness is double-measured, minimum values.