Print…
VWR®, Luvas de vinil
Fornecedor: VWR Collection
112-2761EA 8.05 EUR
112-2761 112-2762 112-2763 112-2772
VWR®, Luvas de vinil
Luvas
Luvas ambidextras e duráveis, ideais para o manuseamento de produtos alimentares, tarefas nas áreas de preparação de alimentos e cozinha e aplicações médicas de baixo risco. São feitas de vinil e isentas de proteínas de látex e aceleradores.
  • Non sterile, powdered or powder-free
  • Particularly skin friendly for users with latex allergy
  • Rolled cuffs minimise the risk of tearing
  • Smooth surface
  • Level 2 – AQL 1,5
Length: 240 mm
Thickness: 0,075 mm (palm - single measured)
Colour: Transparent
EN 374 (Cat. I), EN 455, AQL 1,5
Certificações: EN 420, EN 455 1-3; ASTM F1671; PPE Cat. I
Food contact approved according to regulation EC 1935/2004 (non fatty food).
Atenção: * Thickness is double measured, minimum values.