Print…
Diethyl vinylphosphonate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
152150100 152150250 152151000
ACRO152150100EA 145 EUR
ACRO152150100 ACRO152150250 ACRO152151000
Diethyl vinylphosphonate 97%
Diethyl vinylphosphonate
Fórmula: C₆H₁₃O₃P
Ponto de ebulição: 202 °C (760 mmHg)
Densidade: 1,06 g/cm³
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009079
Número CAS: 682-30-4
EINECS: 211-663-2
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4280 to 1.4300 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %