Print…
Diethyl allylphosphonate ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D3069-1G D3069-5G
TCIAD3069-1GEA 25 EUR
TCIAD3069-1G TCIAD3069-5G
Diethyl allylphosphonate ≥95.0% (por GC)
Diethyl allylphosphonate
Fórmula: C₇H₁₅O₃P
Ponto de ebulição: 102°C
Ponto de Inflamação: 106°C
Número MDL : MFCD00015134
Número CAS: 1067-87-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9245a747638b3ad5d4bfc6fe3fbce252625ba6d7&vid=9245a747638b3ad5d4bfc6fe3fbce252625ba6d7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %