Print…
α-Naphtholphthalein
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 3,3-Bis(4-hydroxynaphthalen-1-yl)isobenzofuran-1(3H)-one
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
1.06246.0001 1.06246.0005
1.06246.0001EA 348 EUR
1.06246.0001 1.06246.0005
α-Naphtholphthalein
α-Naphtholphthalein
Fórmula: C₂₈H₁₈O₄
Número MDL : MFCD00036202
Número CAS: 596-01-0
EINECS: 209-875-5
Encomendar
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 253 - 255 °C
Molar Mass 418.45 g/mol
Bulk Density 350 kg/m3