α-Naphtholphthalein
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
3,3-Bis(4-hydroxynaphthalen-1-yl)isobenzofuran-1(3H)-one
41221.03
41221.06
41221.14
41221.03EA
65.8
EUR
41221.03
41221.06
41221.14
α-Naphtholphthalein
α-Naphtholphthalein
CAS No.: 596-01-0
Molecular Formula: C28H18O4
Formula Weight: 418.45
Physical Form: Powder
Appearance: Pale brown
Melting Point: 238-240°
MDL No.: MFCD00036202
Indicator in 0.1% or 0.04% alcohol solution
Fórmula:
C₂₈H₁₈O₄ Ponto de Fusão: 238…240 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00036202 Número CAS: 596-01-0 EINECS: 209-875-5 Merck Index: 14,6389 |