Print…
Piperonyl butoxide ≥90.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 5-[2-(2-Butoxyethoxy)ethoxymethyl]-6-propyl-1,3-benzodioxole, 5-((2-(2-Butoxyethoxy)ethoxy)methyl)-6-propylbenzo[d][1,3]dioxole, NSC 8401
P0458-25G P0458-500G
TCIAP0458-25GEA 16 EUR
TCIAP0458-25G TCIAP0458-500G
Piperonyl butoxide ≥90.0% (por GC)
Piperonyl butoxide
Fórmula: C₁₉H₃₀O₅
Ponto de ebulição: 195°C
Ponto de Inflamação: 171°C
Número MDL : MFCD00005842
Número CAS: 51-03-6
EINECS: 200-076-7
UN: 2810
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,07476
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03570cdb5717efab3f6941e7625e11e99e790666&vid=03570cdb5717efab3f6941e7625e11e99e790666&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %