Print…
Menadione (2-methyl-1,4-naphthoquinone, vitamin K3) ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
M0373-25G M0373-250G
TCIAM0373-25GEA 44 EUR
TCIAM0373-25G TCIAM0373-250G
Menadione (2-methyl-1,4-naphthoquinone, vitamin K3) ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Menadione (2-methyl-1,4-naphthoquinone, vitamin K3)
Fórmula: C₁₁H₈O₂
Número MDL : MFCD00001681
Número CAS: 58-27-5
EINECS: 200-372-6
Merck Index: 14,05831
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc8a679d9709d8c4b101980f066a893080244425&vid=fc8a679d9709d8c4b101980f066a893080244425&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Cerium redox Method) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 108.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency