Print…
Menadione (2-methyl-1,4-naphthoquinone, vitamin K3), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
M5625-100G M5625-25G
SIALM5625-100GEA 290 EUR
SIALM5625-100G SIALM5625-25G
Menadione (2-methyl-1,4-naphthoquinone, vitamin K3), Sigma-Aldrich®
Menadione (2-methyl-1,4-naphthoquinone, vitamin K3)
Fórmula: C₁₁H₈O₂
Número MDL : MFCD00001681
Número CAS: 58-27-5
EINECS: 200-372-6