Print…
Menadione (2-methyl-1,4-naphthoquinone, vitamin K3) 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
127180250 127181000 127180050
ACRO127180250EA 58.4 EUR
ACRO127180250 ACRO127181000 ACRO127180050
Menadione (2-methyl-1,4-naphthoquinone, vitamin K3) 98%
Menadione (2-methyl-1,4-naphthoquinone, vitamin K3)
Fórmula: C₁₁H₈O₂
Ponto de Fusão: 105…108 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001681
Número CAS: 58-27-5
EINECS: 200-372-6
Encomendar
Appearance Yellow to green Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 108 °C
HPLC ≥97.5 %