N-(4-Pentynyl)phthalimide ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H53432.06
H53432.14
H53432.06EA
82
EUR
H53432.06
H53432.14
N-(4-Pentynyl)phthalimide ≥97%
N-(4-Pentynyl)phthalimide
Purity: 97%
CAS No.: 6097-07-0
Molecular Formula: C13H11NO2
Formula Weight: 213.24
Melting Point: 87-91°
MDL No.: MFCD06798110
Fórmula:
C₁₃H₁₁NO₂ Ponto de Fusão: 87…91 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD06798110 Número CAS: 6097-07-0 |