Print…
N-(2-Butynyl)phthalimide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
663034-25G 663034-5G
SIAL663034-25GEA 487 EUR
SIAL663034-25G SIAL663034-5G
N-(2-Butynyl)phthalimide, Sigma-Aldrich®
N-(2-Butynyl)phthalimide
Fórmula: C₁₂H₉NO₂
Número MDL : MFCD00160830
Número CAS: 113439-83-1