Print…
2-Phenyl-2-oxazoline ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
D2155-25G D2155-5G
TCIAD2155-25GEA 239 EUR
TCIAD2155-25G TCIAD2155-5G
2-Phenyl-2-oxazoline ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Phenyl-2-oxazoline
Fórmula: C₉H₉NO
Ponto de ebulição: 243°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00075541
Número CAS: 7127-19-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=745478b78cca650fbfb0474ee94689297441f4cd&vid=745478b78cca650fbfb0474ee94689297441f4cd&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %