Print…
4-Hydroxy-2-quinolinecarboxylic acid hydrate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Hydroxyquinaldic acid hydrate, Kynurenic acid hydrate
H0303-1G H0303-5G
TCIAH0303-1GEA 47 EUR
TCIAH0303-1G TCIAH0303-5G
4-Hydroxy-2-quinolinecarboxylic acid hydrate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
4-Hydroxy-2-quinolinecarboxylic acid hydrate
Fórmula: C₁₀H₇NO₃·xH₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006753
Número CAS: 492-27-3
EINECS: 207-751-5
Merck Index: 14,05327
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ad26561cc43fdacae6e1e792098b7f4994f72b0d&vid=ad26561cc43fdacae6e1e792098b7f4994f72b0d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 9.0 %