Print…
(±)-1,1'-Bi-2-naphthol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
104655-25G 104655-5G
SIAL104655-25GEA 191 EUR
SIAL104655-25G SIAL104655-5G
(±)-1,1'-Bi-2-naphthol, Sigma-Aldrich®
(±)-1,1'-Bi-2-naphthol
Fórmula: C₂₀H₁₄O₂
Número MDL : MFCD00004068
Número CAS: 602-09-5
EINECS: 210-014-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III