(±)-1,1'-Bi-2-naphthol ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A11182.06
A11182.22
A11182.06EA
43.7
EUR
A11182.06
A11182.22
(±)-1,1'-Bi-2-naphthol ≥99%
(±)-1,1'-Bi-2-naphthol
Purity: 99%
CAS No.: 602-09-5
Molecular Formula: C20H14O2
Formula Weight: 286.33
Odour: Characteristic
Melting Point: 215-218°
Beilstein Reference: 997518
Merck Reference: 14,1226
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00004068
Fórmula:
C₂₀H₁₄O₂ Ponto de Fusão: 215…218 °C Densidade: 1,301 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004068 Número CAS: 602-09-5 EINECS: 210-014-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,1226 |