Print…
(±)-6,6'-Dibromo-1,1'-bi-2-naphthol ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
D2779-1G D2779-5G
TCIAD2779-1GEA 52 EUR
TCIAD2779-1G TCIAD2779-5G
(±)-6,6'-Dibromo-1,1'-bi-2-naphthol ≥98.0% (por análise titulométrica)
(±)-6,6'-Dibromo-1,1'-bi-2-naphthol
Fórmula: C₂₀H₁₂Br₂O₂
Número MDL : MFCD00798290
Número CAS: 13185-00-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5657b3df0670af8e3994d01114282b2eeaf7e2c0&vid=5657b3df0670af8e3994d01114282b2eeaf7e2c0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 204.0 to 209.0 deg-C
Solubility in THF almost transparency