Print…
(2-Dodecen-1-yl)succinic anhydride (mixture of cis- and trans-isomeres) mistura cis- e trans- ≥95.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
D0976-25G D0976-500G
TCIAD0976-25GEA 28 EUR
TCIAD0976-25G TCIAD0976-500G
(2-Dodecen-1-yl)succinic anhydride (mixture of cis- and trans-isomeres) mistura cis- e trans- ≥95.0% (por análise titulométrica)
(2-Dodecen-1-yl)succinic anhydride (mixture of cis- and trans-isomeres)
Fórmula: C₁₆H₂₆O₃
Número MDL : MFCD00005528
Número CAS: 19780-11-1
EINECS: 243-296-9
UN: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d50b291a6a513db6dcc78c6a7e3071e190af2d9d&vid=17c080954aefae378ea88b4137421254719b2498&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 90.0 % (total of isomer)
Purity (Morpholine Method) min. 95.0 %